Merck
SY3H6E416ABC
Synthonix Corporation
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.55
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F3NO.ClH/c5-4(6,7)9-3-1-8-2-3;/h3,8H,1-2H2;1H
InChI Key
YCYRDLVOIFKGNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60371.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60371.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)