Merck
SY3H6E416A3F
Synthonix Corporation
Spiro[cyclohexane-1,1'-isochroman]-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL番号:
Iupac Name
spiro[cyclohexane-1,1'-isochroman]-4-one
Inchi Code
1S/C14H16O2/c15-12-5-8-14(9-6-12)13-4-2-1-3-11(13)7-10-16-14/h1-4H,5-10H2
InChI Key
NQSJYXXNSYQYCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63107.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63107.html