Merck
SY3H6E4168DC
Synthonix Corporation
Isopropyl methoxyacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
Iupac Name
isopropyl 2-methoxyacetate
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-5(2)9-6(7)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
XYXFJNIUUWEUIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/65707.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)