Merck
SY3H6E415988
Synthonix Corporation
1-(Piperidin-4-yl)cyclobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H17NO/c11-9(4-1-5-9)8-2-6-10-7-3-8/h8,10-11H,1-7H2
InChI Key
WYJMQMMMJPHQFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61359.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61359.html