Merck
SY3H6E41595C
Synthonix Corporation
1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.14
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4N4/c8-2-6-1-5-3-10-11-7(5)4-9-6/h1,3-4H,(H,10,11)
InChI Key
MMHFIJOAWVYGEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24653.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24653.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)