Merck
SY3H6E4158CB
Synthonix Corporation
3-(1-Methylpropyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.23
MDL番号:
Iupac Name
3-sec-butylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-3-7(2)8-4-5-9-6-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
AEDQACYVUCFJMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/69776.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69776.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)