Merck
SY3H6E41581F
Synthonix Corporation
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-3-yl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
404.46
MDL番号:
Iupac Name
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C21H28N2O6/c1-20(2,3)28-18(26)22-15(17(24)25)11-13-12-23(19(27)29-21(4,5)6)16-10-8-7-9-14(13)16/h7-10,12,15H,11H2,1-6H3,(H,22,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChI Key
FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68438.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68438.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)