Merck
SY3H6E41574C
Synthonix Corporation
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.61
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)8(9,10)11;/h2-4H,12H2,1H3;1H
InChI Key
CNTQCFDXOLDZIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66526.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66526.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)