Merck
SY3H6E4156CE
Synthonix Corporation
Methyl 5-amino-2-methoxy-4-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-amino-2-methoxy-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6-4-9(13-2)7(5-8(6)11)10(12)14-3/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI Key
MGEJZMJPOJPNEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65658.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65658.html