Merck
SY3H6E415673
Synthonix Corporation
(5-Methyl-1-trityl-1H-imidazol-4-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
354.45
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-1-trityl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C24H22N2O/c1-19-23(17-27)25-18-26(19)24(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22/h2-16,18,27H,17H2,1H3
InChI Key
CVSNQZVXFMLQBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65095.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65095.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)