Merck
SY3H6E415633
Synthonix Corporation
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
8-hydroxy-5-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O3/c1-6-2-4-8(11)10-7(6)3-5-9(12)13-10/h2-5,11H,1H3
InChI Key
LFIPWJLWVGROTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64560.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64560.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)