Merck
SY3H6E415620
Synthonix Corporation
(2-Methylbut-3-yn-2-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.22
MDL番号:
Iupac Name
(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
InChI Key
HSLRPBYCTLRWGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/64383.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64383.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)