Merck
SY3H6E414A49
Synthonix Corporation
1-(4-(Methylthio)phenyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.33
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H16N2S/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
InChI Key
XZVSQQZKZDSREW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63004.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63004.html