Merck
SY3H6E4149A4
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-1-naphthoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)10-6-7-11(13)9-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,13H,1H3
InChI Key
IVAXJJJTBDVHEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62040.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62040.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)