Merck
SY3H6E4149A3
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.06
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c1-12-9(11)5-2-7-8(3-6(5)10)14-4-13-7/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
OOWBNMSDTXJYGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62000.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62000.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)