Merck
SY3H6E414957
Synthonix Corporation
(5-Methoxypyrazin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
(5-methoxy-2-pyrazinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-10-6-3-7-5(4-9)2-8-6/h2-3,9H,4H2,1H3
InChI Key
CNUNPQXDDJYAEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/61572.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61572.html