Merck
SY3H6E41493A
Synthonix Corporation
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.58
MDL番号:
Iupac Name
(4-methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3O.ClH/c1-3-4(2-5)7-8-6-3;/h2,5H2,1H3;1H
InChI Key
BUALBYKULRRUTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61342.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61342.html