Merck
SY3H6E414931
Synthonix Corporation
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.14
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6F3N3O2/c1-11-6-5(13(14)15)2-4(3-12-6)7(8,9)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
UFFBYIGPCGICNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61292.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61292.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)