Merck
SY3H6E41491C
Synthonix Corporation
[4-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.22
MDL番号:
Iupac Name
(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2S.2ClH/c1-8-11(14-7-13-8)10-4-2-9(6-12)3-5-10;;/h2-5,7H,6,12H2,1H3;2*1H
InChI Key
RVOMTOKXLQIYDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61164.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61164.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)