Merck
SY3H6E4148C2
Synthonix Corporation
(3-methoxyoxetan-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.13
MDL番号:
Iupac Name
(3-methoxyoxetan-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H10O3/c1-7-5(2-6)3-8-4-5/h6H,2-4H2,1H3
InChI Key
DOLJKAPLHUHXSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/60398.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60398.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)