Merck
SY3H6E414898
Synthonix Corporation
methyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.63
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-6(9)7-2-5(7)3-8-4-7;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
IZYNHGVKCYWCAW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20319.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20319.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)