Merck
SY3H6E4146FA
Synthonix Corporation
2-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C18H20BFO3/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)13-5-9-15(10-6-13)21-16-11-7-14(20)8-12-16/h5-12H,1-4H3
InChI Key
KAYPYEFNCGPLIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69737.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69737.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)