Merck
SY3H6E414653
Synthonix Corporation
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
IYKWCHKBOKMSGF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67155.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67155.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)