Merck
SY3H6E4132EF
Synthonix Corporation
5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.14
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Inchi Code
1S/C8H7FO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
PAVTXINZFWRQOD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62598.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62598.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)