Merck
SY3H6E4132B3
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[d]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H4FNS/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
InChI Key
BGSRFMFTXMPTSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61570.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/61570.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)