Merck
SY3H6E41322F
Synthonix Corporation
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.57
MDL番号:
Iupac Name
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8FN.ClH/c5-4(3-6)1-2-4;/h1-3,6H2;1H
InChI Key
CJNXPJIBUMQIEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60284.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60284.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)