Merck
SY3H6E413227
Synthonix Corporation
6-fluoro-1H-indole-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.15
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-1H-indole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-6-2-1-5-3-4-11-8(5)7(6)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI Key
YJYWCXSCEPWZIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25993.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25993.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)