Merck
SY3H6E41321A
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde oxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-4-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10-6-8(7-11-12)4-5-9(10)13-2/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI Key
YVIGBTMSQOERJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69847.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69847.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)