Merck
SY3H6E4131C1
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.34
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-10(16)6-13-7-14(8-13,9-13)15-11(17)19-12(2,3)4/h5-9H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI Key
OLKUCSCPUFOFOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67322.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67322.html