Merck
SY3H6E4130A7
Synthonix Corporation
Ethyl 3-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-2-15-13(14)6-4-10-3-5-12-11(9-10)7-8-16-12/h3,5,9H,2,4,6-8H2,1H3
InChI Key
FBGXCVKXTGMFFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64455.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64455.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)