Merck
SY3H6E41308D
Synthonix Corporation
7-Ethoxy-4-hydroxy-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.22
MDL番号:
Iupac Name
7-ethoxy-4-hydroxy-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O4/c1-2-19-11-4-9-8(3-10(11)15(17)18)12(16)7(5-13)6-14-9/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,14,16)
InChI Key
YWXULSPHZDNVAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64186.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64186.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)