Merck
SY3H6E41306B
Synthonix Corporation
Ethyl 5-bromo-2-iodobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
354.97
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrIO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
JWUQSSZXGVRFDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63027.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63027.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)