Merck
SY3H6E412FF1
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-2,2-dimethylpent-4-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.67
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2,2-dimethyl-4-pentenoate
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-5-12-8(11)9(3,4)6-7(2)10/h2,5-6H2,1,3-4H3
InChI Key
QVPAHMHJYDYAOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60568.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60568.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)