Merck
SY3H6E412401
Synthonix Corporation
3-(2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)-2-propenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.2
MDL番号:
Iupac Name
(2Z)-3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O3/c12-11(13)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-14-10/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13)/b4-2-
InChI Key
KNKNRFWCOVWKHJ-RQOWECAXSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67092.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67092.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)