Merck
SY3H6E4123DD
Synthonix Corporation
(S)-2,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetic acid (hydrobromide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
362.27
MDL番号:
Iupac Name
(S)-2,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C18H19NO2.BrH/c20-17(21)18(16-11-12-19-13-16,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15;/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,20,21);1H/t16-;/m1./s1
InChI Key
DZGVIAXVBXGHPT-PKLMIRHRSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66467.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66467.html