Merck
SY3H6E4123C4
Synthonix Corporation
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-homocysteine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.3
MDL番号:
Iupac Name
(tert-butoxycarbonyl)-D-homocysteine
Inchi Code
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-6(4-5-15)7(11)12/h6,15H,4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI Key
PQADCRYOPOVXDV-ZCFIWIBFSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66152.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66152.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)