Merck
SY3H6E412318
Synthonix Corporation
4-[3-(Dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
343.89
MDL番号:
Iupac Name
4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H29NO3.ClH/c1-3-5-12-19(13-6-4-2)14-7-15-22-17-10-8-16(9-11-17)18(20)21;/h8-11H,3-7,12-15H2,1-2H3,(H,20,21);1H
InChI Key
HEXBWGNCINCLCP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65177.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/65177.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)