Merck
SY3H6E4122D7
Synthonix Corporation
5H-dibenzo[b,d]azepin-6(7H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.25
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dihydro-6H-dibenzo[b,d]azepin-6-one
Inchi Code
1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)15-14/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChI Key
XENVIBFIIPSBJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64468.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64468.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)