Merck
SY3H6E41228A
Synthonix Corporation
4,8-Dichloro-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.06
MDL番号:
Iupac Name
4,8-dichloro-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H3Cl2N3O2/c11-8-2-6(15(16)17)1-7-9(12)5(3-13)4-14-10(7)8/h1-2,4H
InChI Key
MPJQECCTXQJBOS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64181.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64181.html