Merck
SY3H6E412268
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-4-ethylpyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.96
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dibromo-4-ethylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8Br2N2/c1-2-4-5(8)3-11-7(10)6(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
OMSDMWJNRWWBON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63138.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63138.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)