Merck
SY3H6E412252
Synthonix Corporation
2,5-Dibromo-4-fluorobenzo[d]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.97
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-fluorobenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C7H2Br2FNS/c8-3-1-2-4-6(5(3)10)11-7(9)12-4/h1-2H
InChI Key
LSYHSGURCDEIDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62988.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62988.html