Merck
SY3H6E4121FF
Synthonix Corporation
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.12
MDL番号:
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-4-1-2-5(6(11)12)10-3-4/h1-3,7H,(H,11,12)
InChI Key
QOGGIPBAUKZCGU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62644.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62644.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)