Merck
SY3H6E412181
Synthonix Corporation
Dimethyl 3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.17
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl 3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8F3NO4/c1-17-8(15)5-3-6(10(11,12)13)7(14-4-5)9(16)18-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
ZPEVKRYZDQEQDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61991.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61991.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)