Merck
SY3H6E411FDB
Synthonix Corporation
Chroman-6-ylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-chromen-6-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO3/c11-10(12)8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-13-9/h3-4,6,11-12H,1-2,5H2
InChI Key
RIBOTMNSYSYOHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66933.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66933.html