Merck
SY3H6E411FB7
Synthonix Corporation
6-Chloro-3,5-dimethylpyrazine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.61
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3,5-dimethyl-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3O/c1-3-5(7(9)12)11-6(8)4(2)10-3/h1-2H3,(H2,9,12)
InChI Key
BOAHSDNUNSYSCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66400.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/66400.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)