Merck
SY3H6E411F90
Synthonix Corporation
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.07
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O.ClH/c1-12-6-4-11-8(9)7-5(6)2-3-10-7;/h2-4,10H,1H3;1H
InChI Key
DFHHUZGTJHWRNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66062.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66062.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)