Merck
SY3H6E4112FF
Synthonix Corporation
7-Chloro-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.62
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-8-indolizinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c10-5-4-7(12)11-3-1-2-6(11)8(5)9(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)
InChI Key
BLFBEBOCEPNCRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63192.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63192.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)