Merck
SY3H6E4112FE
Synthonix Corporation
(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.94
MDL番号:
Iupac Name
3-cyano-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BNO3/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10-12H
InChI Key
PGIZXBPAULHTKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63176.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63176.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)