Merck
SY3H6E4112CF
Synthonix Corporation
3-Cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-11-5-8(6-12)9(10-11)7-3-2-4-7/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI Key
YKYNGRPYRYZRQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62533.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62533.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)