Merck
SY3H6E4112C6
Synthonix Corporation
5-Chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.58
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H4ClF3N2/c9-7-2-5(8(10,11)12)1-6-3-13-4-14(6)7/h1-4H
InChI Key
LCOMMPANBJEMLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62411.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62411.html